Saltar al contenido
Merck

GF83001394

Molybdenum

wire, 0.075 mm diameter, length 500 m, purity 99.95%

Sinónimos:

MO005128

Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.

Seleccione un Tamaño

1 EA

MXP 17,114.00

MXP 17,114.00


Comprobar disponibilidad del carrito

Solicite una orden a granel

Acerca de este artículo

Fórmula empírica (notación de Hill):
Mo
Número CAS:
Peso molecular:
95.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141727
MDL number:

Saltar a

Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle

Nombre del producto

Molybdenum, wire, 0.075 mm diameter, length 500 m, purity 99.95%

InChI

1S/Mo

SMILES string

[Mo]

InChI key

ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N

assay

99.95%

form

wire

manufacturer/tradename

Goodfellow 830-013-94

resistivity

5.0 μΩ-cm, 20°C

L

500 m

diameter

0.075 mm

bp

4612 °C (lit.)

mp

2617 °C (lit.)

density

10.3 g/mL at 25 °C (lit.)

Comparar elementos similares

Ver comparación completa

Mostrar Diferencias

1 of 4

Este artículo
GF97039288GF47190753GF93432180
assay

99.95%

assay

99.95%

assay

99.95%

assay

99.95%

manufacturer/tradename

Goodfellow 830-013-94

manufacturer/tradename

Goodfellow 970-392-88

manufacturer/tradename

Goodfellow 471-907-53

manufacturer/tradename

Goodfellow 934-321-80

form

wire

form

wire

form

wire

form

wire

mp

2617 °C (lit.)

mp

2617 °C (lit.)

mp

2617 °C (lit.)

mp

2617 °C (lit.)

resistivity

5.0 μΩ-cm, 20°C

resistivity

5.0 μΩ-cm, 20°C

resistivity

5.0 μΩ-cm, 20°C

resistivity

5.0 μΩ-cm, 20°C

density

10.3 g/mL at 25 °C (lit.)

density

10.3 g/mL at 25 °C (lit.)

density

10.3 g/mL at 25 °C (lit.)

density

10.3 g/mL at 25 °C (lit.)

General description

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Legal Information

Product of Goodfellow

Clase de almacenamiento

13 - Non Combustible Solids

wgk

nwg

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable


Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Questions

Reviews

No rating value

Active Filters

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico