Todas las fotos(1)
GF83109236
Stainless steel - AISI 302
foil, thickness 0.025 mm, Fe/Cr18%/Ni 8%, size 100 × 100 mm, temper hard
Sinónimos:
FE200210
NACRES:
NA.23
formulario
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 831-092-36
tamaño
100 × 100 mm
grosor
0.025 mm
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Show Differences
1 of 4
Este artículo
GF26274304GF78238918GF88654720
Stainless steel - AISI 302 foil, thickness 0.025 mm, Fe/Cr18%/Ni 8%, size 100 × 100 mm, temper hard
GF83109236
Stainless steel - AISI 302
Stainless steel - AISI 302 foil, Fe/Cr18%/Ni 8%, thickness 0.025 mm, 10 mm diameter, temper hard
GF26274304
Stainless steel - AISI 302
Stainless steel - AISI 302 foil, Fe/Cr18%/Ni 8%, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm, temper hard
GF78238918
Stainless steel - AISI 302
Stainless steel - AISI 302 foil, thickness 0.025 mm, Fe/Cr18%/Ni 8%, size 150 × 150 mm, temper hard
GF88654720
Stainless steel - AISI 302
manufacturer/tradename
Goodfellow 831-092-36
manufacturer/tradename
Goodfellow 262-743-04
manufacturer/tradename
Goodfellow 782-389-18
manufacturer/tradename
Goodfellow 886-547-20
size
100 × 100 mm
size
-
size
25 × 25 mm
size
150 × 150 mm
thickness
0.025 mm
thickness
0.025 mm
thickness
0.025 mm
thickness
0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (Ejemplo T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA