Saltar al contenido
GF87314474
Molybdenum
foil, 25mm disks, thickness 0.15mm, annealed, 99.9%
Sinónimos:
Molybdenum, MO000350
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
Mo
Número CAS:
Peso molecular:
95.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141727
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥99.9%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 873-144-74
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)