Merck
GF92487640
Molybdenum
wire, 0.075 mm diameter, length 50 m, purity 99.95%
Sinónimos:
MO005128
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
Mo
Número CAS:
Peso molecular:
95.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12141727
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
99.95%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 924-876-40
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
L
50 m
diameter
0.075 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)