Merck
GF93432180
Molybdenum
wire, 0.075 mm diameter, length 2000 m, purity 99.95%
Sinónimos:
MO005128
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
GF93432180-1EA
MXP 40,937.00
MXP 40,937.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
Mo
Número CAS:
Peso molecular:
95.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12141727
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
99.95%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 934-321-80
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
L
2000 m
diameter
0.075 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
GF97039288GF83001394GF47190753
assay
99.95%
assay
99.95%
assay
99.95%
assay
99.95%
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 934-321-80
manufacturer/tradename
Goodfellow 970-392-88
manufacturer/tradename
Goodfellow 830-013-94
manufacturer/tradename
Goodfellow 471-907-53
mp
2617 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)