Documentos
WHA10316619
Whatman® application specific filter, venema unit filter paper, Grade 3459, creped
circles, diam. 230 mm, pack of 1000
Sinónimos:
Whatman filter, Whatman paper, Z696021, paper filter
NACRES:
NB.24
material
cellulose filters
circles
feature
Grade 3459
packaging
pack of 1000
manufacturer/tradename
Whatman 10316619
Whatman Article No. 28414395 (US reference)
parameter
55 sec/100 mL speed (Herzberg)
diam.
230 mm
thickness
300 μm
basis weight
75 g/m2
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
WHA10310645WHA1091240WHA1091150
manufacturer/tradename
Whatman 10316619, Whatman Article No. 28414395 (US reference)
manufacturer/tradename
Whatman 10310645, Whatman Article No. 28414172 (US reference)
manufacturer/tradename
Whatman 1091-240, Whatman Article No. 28417536 (US reference)
manufacturer/tradename
Whatman 1091-150, Whatman Article No. 28417532 (US reference)
material
cellulose filters, circles
material
cellulose membrane (low phosphate cellulose paper), circles
material
cellulose filters, circles
material
cellulose filters, circles
parameter
55 sec/100 mL speed (Herzberg)
parameter
375 sec/100 mL speed (Herzberg)
parameter
2 psi wet burst, 70 sec/100 mL speed (Herzberg)
parameter
2 psi wet burst, 70 sec/100 mL speed (Herzberg)
packaging
pack of 1000
packaging
pack of 100
packaging
pack of 1000
packaging
pack of 1000
feature
Grade 3459
feature
Grade 512 1/2
feature
-
feature
-
General description
Whatman offers a line of cellulose filter papers for specific applications. The product line includes filter papers for use in soil analysis and filter papers for the sugar industry.
Grade 3459: sugar industry filter paper
A creped fast filter paper with good rententivity at a relatively high filtration speed. Used for the clarifying filtration of:
  • dried beet pulp extracts
  • beet juice after the addition of lead acetate for subsequent polarimetric suger determination
  • specifically designed for the Venema unit (lead acetate method)
Other Notes
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Legal Information
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Certificados de análisis (COA)
¿Ya tiene este producto?
Para su comodidad, los documentos relacionados con los productos que usted ha comprado con anterioridad se han recopilado en la Biblioteca de documentos.
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA