Documentos
WHA10462945
Whatman® Puradisc 13 syringe filters
FP 13 mm, pore size 0.2 μm, sterile, regenerated cellulose membrane
Sinónimos:
Z751553
NACRES:
NB.24
Materiales
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
esterilidad
sterile
envase
pk of 50
fabricante / nombre comercial
Whatman 10462945
Whatman Article No. 28415790 (US reference)
Diámetro
13 mm
filtración área
1.3 cm2
volumen
≤10 mL
tamaño de poro
0.2 μm
Adaptador
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
Descripción general
Puradisc syringe filters combine premium quality and economy. They are ideal for the quick, efficient filtration of samples up to 100 mL volume.
Puradisc filters are produced from pigment-free polypropylene or polycarbonate with standard inlet (female luer lock) and outlet (male luer) connections (unless otherwise stated). These disposable filter devices are designed for use with aqueous or organic solutions containing high debris levels and for aggressive, hard-to-filter solutions. Options include a sterile, medical-grade blister pack for critical applications and a special tube tip outlet that allows the sample to be accurately dispensed into a micro-vial, eliminating air lock.
Features and benefits:
  • Pigment-free polypropylene
  • Standard inlet and outlet luer connectors
  • Optional sterile, medical-grade blister pack
  • Tube-tip format (optional) for accurate dispensing into a micro-vial
  • Choice of membrane or glass microfiber filter media
  • Sterile option for critical applications
  • Wide range of membranes
  • 13 mm diameter syringe filter
  • Sample volume up to 10 mL
  • Low hold-up volume < 25 μl ensures maximum sample recovery
Aplicación
  • Biological sample preparation
  • HPLC sample preparation
Idoneidad
Suitable for filtration of biological and HPLC samples.
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Certificados de análisis (COA)
¿Ya tiene este producto?
Para su comodidad, los documentos relacionados con los productos que usted ha comprado con anterioridad se han recopilado en la Biblioteca de documentos.
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA