Documentos
WHA10463815
Whatman® Roby automated filter 25 mm
pore size 0.7 μm, Glass Fiber GF55
Iniciar sesiónto View Organizational & Contract Pricing
Sinónimos:
Z698873
NACRES:
NB.24
Materiales
circles
glass fiber membrane
polypropylene housing
esterilidad
non-sterile
Características
Glass Fiber GF55
glass fiber prefilter
envase
pkg of 1000 ea
manufacturer/tradename
Whatman 10463815
Whatman Article No. 28415887 (US reference)
Diámetro
25 mm
tamaño de poro
0.7 μm
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
WHA10463800WHA10463814WHA10463801
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pk of 1000
packaging
pk of 200
packaging
pk of 200
manufacturer/tradename
Whatman 10463815, Whatman Article No. 28415887 (US reference)
manufacturer/tradename
Whatman 10463800, Whatman Article No. 28415874 (US reference)
manufacturer/tradename
Whatman 10463814, Whatman Article No. 28415886 (US reference)
manufacturer/tradename
Whatman 10463801, Whatman Article No. 28415875 (US reference)
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
25 mm
pore size
0.7 μm
pore size
1 μm
pore size
0.7 μm
pore size
1 μm
Descripción general
Roby 25 syringe filters for robotic systems were developed specifically for automated sample filtration systems. Whatman offers Roby syringe filters with various membranes. For difficult-to-filter samples, Roby syringe filters are also available with membranes plus an integral glass fiber prefilter.
The filter housing is made from mechanically stable polypropylene. The external geometry of the filter housing ensures simple and smooth filter transport from the storage turntable to the filtration site and easy filter changing.
Features
Optimized for Sotax, Caliper, Zymark® and Varian® tablet testers
Mechanically stable polypropylene
Benefits
Easy filter changing
Ensures simple and smooth filter transport
Applications
Fine filtration of samples in the automatic tablet dissolution test
Method development with the Roby 25 Filter Validation Kit
Idoneidad
Suitable with automated sample filtration systems.
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Zymark is a registered trademark of Sotax Corporation
Certificados de análisis (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA