Documentos
WHA2813
Whatman® Polycap HD heavy duty encapsulated filter
HD 150, pore size 5.0-10.0 μm, Inlet: 1/2 Hosebarb, Outlet: 1/2 Hosebarb
Sinónimos:
Z748641
NACRES:
NB.24
Materiales
polypropylene housing
polypropylene membrane
esterilidad
non-sterile
Características
Inlet: 1/2 Hosebarb, Outlet: 1/2 Hosebarb
envase
pk of 5
fabricante / nombre comercial
Cytiva
Whatman 2813
Whatman Article No. 28419022 (US reference)
Diámetro
150 mm
tamaño de poro
5.0-10.0 μm
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
Descripción general
Polycap HD (Heavy Duty) is a well-engineered product that offers high filtration efficiency and excellent filtrate purity due to its materials and methods of manufacture. Polycap HD provides an advantage in process applications as its performance characteristics fit between gross filters and microporous membrane filters used for final filtration.
Features and Benefits
  • 100% polypropylene filter media, support system and housing allows usage with broad range of solutions, pH, and temperature
  • High flow and high retention capacity
  • Able to be sterilized by autoclaving with steam at 121°C for 20 minutes
  • Manual vent with luer lock to bleed air from upstream or serve as an injection or sample port
  • Available in 0.2, 0.45, 1.0, 5.0 or 10 μm pore sizes and a variety of end-fitting configurations
Applications: Buffers, Clean air and gas equipment, Cosmetics and personal care products, Food and beverage, General fine filtration, Inks and pigments, Pharmaceutical solutions, Photographic emulsions and make-up water, Prefiltration for RO/UF/MF membranes, Reagents, Sample preparations, Semiconductor and magnetic media, Solvents.
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Certificados de análisis (COA)
¿Ya tiene este producto?
Para su comodidad, los documentos relacionados con los productos que usted ha comprado con anterioridad se han recopilado en la Biblioteca de documentos.
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA