Z171751
Sigma-Aldrich
Jiffy mixer
no. of blades, 1, blade diam. 2 5/8  in.
Sinónimos:
jiffy mixers, lab mixer, lab mixers
material
stainless steel
feature
for container cap. 1 ‑ 2 gal
no. of blades 1
blade diam.
2 5/8  in.
shaft diam. × L
1/4  in. × 10 1/4  in.
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
General description
One-piece, For general-purpose mixing using motor-driven stirrers. Aids in speedy, thorough mixing yet is nonsplashing and does not draw air. Cleans easily and quickly.
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.