Z217751
Supelco
Michel-Miller adjustable bed height column
L × I.D. 600 mm × 25 mm
NACRES:
SB.52
manufacturer/tradename
Ace Glass 581638
application(s)
LPLC: suitable
L × I.D.
600 mm × 25 mm
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
General description
Top fitting can be moved to compensate for changes in bed height from 1 to 6 in. below thread. Loosen bushing to slide end-fitting up and down. End-fitting is all PTFE with a glass disc, porosity 25 to 50 μm. Bottom of column is a #11 Ace-Thred bottom end-fitting. Top fitting has a connection for 2 mm I.D. PTFE tubing and bottom fitting has a 1/4 -28 tap for connecting small bore tubing.
Note: 10 mm column is same diameter top to bottom.
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.