Z217859
Supelco
Feed Tube
L 76 mm, with hose connection
NACRES:
SB.52
manufacturer/tradename
Ace Glass 583104
application(s)
LPLC: suitable
L
76 mm
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
General description
Permits packing of column without excessive drop impact. Also for introduction of effluent or for pressurized operation. Use with feed tube adapters.
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.