Z234214
Supelco
Sigma-Aldrich® TLC Plates
aluminum oxide matrix
eCl@ss:
32110504
material
aluminum oxide matrix
polyester support
Quality Level
feature
binder Organic
fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
application(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm
layer thickness
200 μm
particle size
<60 μm
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
General description
Thin-layer chromatography (TLC) plates for adsorption, partition, and ion-exchange techniques. Six media choices with glass, polyester, and aluminum backings. Silica-based adsorbent layers in Sigma-Aldrich TLC plates incorporate a polymeric binder; highly purified silica gel plates incorporate a gypsum/polymer binder.
  • Silica gel - for weakly to strongly polar separations, pore size 60 Å
  • High purity silica gel - acid washed for separation of aflatoxins
  • Cellulose - for partition chromatography, (SigmaCell Type 100 Cellulose)
  • Cellulose PEI - for separation of weak anions (amino acids, peptides) PEI plates may turn slightly yellow, affecting separation. Pre-develop plates in distilled water to minimize yellow color.
  • Chiral silica - for separation of optically active isomers by ligand exchange, pore size 60Å
Other Notes
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
105581
Legal Information
Sigma-Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.