Z235539
Supelco
Ferrules HP style
graphite, I.D. 0.5 mm, pkg of 10
NACRES:
SB.54
material
graphite
packaging
pkg of 10
I.D.
0.5 mm
Categorías relacionadas
Compatibility
For 0.25-0.32 mm I.D. -columns in HP instruments
Certificado de Análisis
Certificado de origen