Z280453
Sigma-Aldrich
Quantofix® test strips
Nitrite (NO2-)
NACRES:
NB.35
description
semi-quantitative
feature
range mg/L 0, 100, 300, 600, 1000, 2000, 3000
specific analyte(s)
nitrite
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Macherey-Nagel
color
orange to red change
detection method
colorimetric
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
General description
For semi-quantitative determination of ions and other substances. Consists of plastic strip to which test paper has been sealed. Size of test paper area permits clear comparison with fields of equal size on color scale provided on plastic box. Length sufficient to permit easy handling, even when aggressive or otherwise noxious solutions are being tested.
  • Fast; dip and read
  • No apparatus needed, only single test stick for analysis
  • Highly specific; interferences can be eliminated by precipitation or masking
  • Dim.: 6 × 95 × 0.2 mm
Legal Information
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.