Z415812
Supelco
EZSafe® flash-chromatography column with reservoir
capacity 100 mL, Standard column
NACRES:
NC.05
bore size
2 mm
capacity
100 mL
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
General description
Low pressure (max. 7 psig) medium wall columns with reservoir. Greaseless PTFE insert with GL-45 screw-thread attaches flow control valve to column. Precision all-PTFE valve and drip-tip.
Legal Information
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.