Z418234
Sigma-Aldrich
Aldrich® System 45 Squibb separatory funnel
capacity 500 mL
NACRES:
NB.43
cap size
45 mm
capacity
500 mL
valve size
4 mm
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
General description
Improved Squibb type separatory funnel provides an unbreakable, all PTFE valve and drip-tip and has a screw-thread closure at the top. Supplied complete with PTFE valve assembly and screw cap with PTFE-faced silicone liner.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.