Z507334
Supelco
Michel-Miller Swagelok® adapter
NPTF 1/4  in., PTFE, Ace-Thred for #25
NACRES:
SB.52
material
PTFE
manufacturer/tradename
Ace Glass 584476
application(s)
LPLC: suitable
NPTF
1/4  in.
fitting
Ace-Thred for #25
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
General description
Use to make Swagelok tubing connections with Ace threaded glassware. One end is Ace-Thred, other is NPTF. Connects tubing to M-M columns. Adapters with #50 Ace-Thred fit Ace large columns.
Legal Information
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.