Documentos
Z514497
Sigma-Aldrich
Safeskin® purple nitrile gloves
size L
Iniciar sesiónto View Organizational & Contract Pricing
NACRES:
NB.35
Materiales
nitrile
purple
tamaño
L
esterilidad
non-sterile
Características
disposable
powder-free
latex free
envase
pack of 100 ea (boxes of 100)
pk of 100 ea
manufacturer/tradename
Kimberly Clark 55083
availability
not available in EU
Longitud
9 1/2 in.
grosor
4.7 mil , palm
5.9 mil , fingertips
color
purple
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Descripción general
These unique purple gloves combine the durability of nitrile with superb comfort and fit. Powder free design reduces the risk of powder-related interference during lab work
Información legal
Safeskin is a registered trademark of Kimberly-Clark Inc.
Certificados de análisis (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1