Documentos
Z546879
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 60 mL, disc diam. 40 mm, porosity 145-175 μm, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
NACRES:
NB.43
joint
joint: ST/NS24/40
capacity
60 mL
disc diam.
40 mm
pore size
145-175 μm porosity
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
Z546895Z546887Z546909
capacity
60 mL
capacity
60 mL
capacity
60 mL
capacity
60 mL
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
pore size
145-175 μm porosity
pore size
25-50 μm porosity
pore size
70-100 μm porosity
pore size
10-20 μm porosity
Buchner funnel, fritted funnel, funnel Buchner, fritted disc funnel
Buchner funnel, fritted funnel, funnel Buchner, fritted disc funnel
Buchner funnel, fritted funnel, funnel Buchner, fritted disc funnel
Buchner funnel, fritted funnel, funnel Buchner, fritted disc funnel
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Certificados de análisis (COA)
¿Ya tiene este producto?
Para su comodidad, los documentos relacionados con los productos que usted ha comprado con anterioridad se han recopilado en la Biblioteca de documentos.
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA