Saltar al contenido
Merck
Todas las fotos(1)

Documentos clave

Z546984

Sigma-Aldrich

Aldrich® Buchner funnel with joint

capacity 350 mL, disc diam. 80 mm, porosity 145-175 μm, joint: ST/NS 24/40

Sinónimos:

buchner funnels, filter funnel, filter funnels

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización

Seleccione un Tamaño

1 EA
MXP 6,167.00

MXP 6,167.00


Comprobar disponibilidad del carrito


Seleccione un Tamaño

Cambiar Vistas
1 EA
MXP 6,167.00

About This Item

Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43

MXP 6,167.00


Comprobar disponibilidad del carrito

Junta

joint: ST/NS24/40

capacidad

350 mL

disco diám.

80 mm

tamaño de poro

145-175 μm porosity

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

Información legal

Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC

Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Questions

Reviews

No rating value

Active Filters

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico