Z566438
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., economy
frequency 200 MHz, L 8 in.
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
NACRES:
SB.32
material
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
feature
neck thread push fit
manufacturer/tradename
Wilmad WG-1208-8
parameter
200 MHz frequency
L
8 in.
camber
25 μm
concentricity
51 μm
tube diam.
5 mm
wall thickness
0.43 mm
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
General description
caps included.
Tubes have round bottoms and include a sandblasted marking spot for labeling samples. Tubes that are 9 in. L are for making standards and for use with tip-off manifolds. Economy and disposable Wilmad NMR tubes are best used for high-throughput NMR spectroscopy. (All economy tubes come with caps)
Legal Information
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.