Todas las fotos(2)
700008P
Avanti
15-ketocholestene
Avanti Polar Lipids
Sinónimos:
3β-hydroxy-5α-cholest-8(14)-en-15-one
Empirical Formula (Hill Notation):
C27H44O2
Número de CAS:
Peso molecular:
400.64
NACRES:
NA.25
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (700008P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
enviado en
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)23-16-24(29)25-21-10-9-19-15-20(28)11-13-26(19,4)22(21)12-14-27(23,25)5/h17-20,22-23,28H,6-16H2,1-5H3/t18?,19-,20-,22?,23+,26-,27+/m0/s1
InChI key
LINVVMHRTUSXHL-NDNSGUFDSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Show Differences
1 of 4
Este artículo
700009P700011P700010P
15-ketocholestene Avanti Polar Lipids
Avanti
700008P
15-ketocholestene
15-ketocholestane Avanti Polar Lipids
Avanti
700009P
15-ketocholestane
15β-hydroxycholestene Avanti Polar Lipids
Avanti
700011P
15β-hydroxycholestene
15α-hydroxycholestene Avanti Polar Lipids
Avanti
700010P
15α-hydroxycholestene
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
packaging
pkg of 1 × 5 mg (700008P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 5 mg (700009P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 5 mg (700011P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 5 mg (700010P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
Descripción general
15-ketocholestene is the oxidized derivative of cholesterol and is associated with plasma.
Aplicación
15-ketocholestene has been used to test its binding to RAb2E9 recombinant monoclonal (RAb) antibody using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). It has also been used as an antigen to test its reactivity with IgG in multiple sclerosis samples.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700008P-5mg)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (Ejemplo T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA
Serum lipid antibodies are associated with cerebral tissue damage in multiple sclerosis
Bakshi R, et al.
Neurology? neuroimmunology & neuroinflammation, 3(2), e200-e200 (2016)
Are 15-oxygenated sterols present in the human circulation?
Griffiths WJ and Wang Y
Journal of Lipid Research, 52(1), 4-5 (2011)
Antigen microarrays identify unique serum autoantibody signatures in clinical and pathologic subtypes of multiple sclerosis
Quintana FJ, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 105(48), 18889-18894 (2008)
Generation and characterization of a novel recombinant antibody against 15-ketocholestane isolated by phage-display
Islam MD, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 13(4), 4937-4948 (2012)