700024P
Avanti
7α,27-dihydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
111116
Productos recomendados
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700024P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H]2[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(CO)C)C)(CC[C@@H]2[C@]4(CC[C@@H](CC4=C1)O)C)C
InChI
1S/C27H46O3/c1-17(16-28)6-5-7-18(2)21-8-9-22-25-23(11-13-27(21,22)4)26(3)12-10-20(29)14-19(26)15-24(25)30/h15,17-18,20-25,28-30H,5-14,16H2,1-4H3/t17?,18-,20+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
RXMHNAKZMGJANZ-DTTSCKGMSA-N
Categorías relacionadas
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
also commonly purchased with this product
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)