Todas las fotos(2)
700026P
Avanti
3β-hydroxy-7-oxo-5-cholestenoic acid
Avanti Polar Lipids
Sinónimos:
(25R)-cholest-5-en-26-oic acid, 3β-hydroxy-7-oxo
Empirical Formula (Hill Notation):
C27H42O4
Número de CAS:
Peso molecular:
430.62
NACRES:
NA.25
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (700026P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
enviado en
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Show Differences
1 of 4
Este artículo
700132P700133P700029P
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
packaging
pkg of 1 × 5 mg (700026P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700132P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700133P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700029P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700132P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700133P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Descripción general
Cholestenoic acids are cholesterol metabolic intermediates and precursors to bile acids. 3β-hydroxy-7-oxo-5-cholestenoic acid is synthesized from 7β-hydroxycholesterol. The enzymes for synthesis of cholestenoic acids are majorly present in the central nervous system (CNS) of mammals. 3β-hydroxy-7-oxo-5-cholestenoic acid (3βH,7O-CA) is also synthesized from 26-hydroxy-7-oxocholesterol by the action of the enzyme cytochrome P450 family 27 subfamily A member 1 sterol 27-hydroxylase (CYP27A1).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
3β-hydroxy-7-oxocholest-5-en-26-oic acid (3βH,7O-CA) acts as a ligand for liver X receptors (LXR) and activates them at micromolar concentration. 3βH,7O-CA favors the islet-1+ cells synthesis and islet-1–GFP expression. 3βH,7O-CA also mediates oculomotor neurons maturation and its conversion to 3β,7β-dihydroxycholest-5-en-(25S)26-oic acid (3β,7β-diHCA) is catalyzed by the enzyme hydroxysteroid 11-β dehydrogenase.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700026P-5mg)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (Ejemplo T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA
Cholestenoic acids regulate motor neuron survival via liver X receptors
Theofilopoulos S, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 124(11), 4829-4842 (2014)
Sterolomics in biology, biochemistry, medicine
Griffiths WJ and Wang Y
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 115280-115280 (2018)
Identification of unusual oxysterols and bile acids with 7-oxo or 3beta, 5alpha, 6beta-trihydroxy functions in human plasma by charge-tagging mass spectrometry with multistage fragmentation
Griffiths WJ, et al.
Journal of Lipid Research, 59(6), 1058-1070 (2018)
27-Hydroxylated Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol Can Be Converted to 7alpha, 27-Dihydroxy-4-cholesten-3-one (Cytosterone) before Suppressing Cholesterol Production in Normal Human Fibroblasts EVIDENCE THAT AN ALTERED METABOLISM OF LDL CHOLESTEROL
Axelson M and Larsson O
The Journal of Biological Chemistry, 271(22), 12724-12736 (1996)