700066P
Avanti
7-dehydrocholesterol
Δ,5,7-cholesterol, powder
Sinónimos:
7-dehydrocholesterin; Provitamin D3; 110807
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (700066P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 700066P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
OC1CCC2(C3CCC4(C(CCC4C(CCCC(C)C)C)C3=CC=C2C1)C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3
Clave InChI
UCTLRSWJYQTBFZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- in gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)-based sterol profiling to quantify 7-dehydrocholesterol in oligodendrocyte progenitor cells (OPCs)[2]
- as an internal standard for the analysis of sterols and oxysterols using ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS)[3]
- as an internal standard for lipid measurements by liquid chromatography (LC)-MS[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)