Todas las fotos(2)
700068P
Avanti
zymosterol
Avanti Polar Lipids
Sinónimos:
110802
Empirical Formula (Hill Notation):
C27H44O
Número de CAS:
Peso molecular:
384.64
descripción
5α-cholesta-8,24-dien-3β-ol
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700068P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (700068P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700068P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
enviado en
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,19-21,23-24,28H,6,8-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
InChI key
CGSJXLIKVBJVRY-XTGBIJOFSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Show Differences
1 of 4
Este artículo
700118P700036P700072P
zymosterol Avanti Polar Lipids
Avanti
700068P
zymosterol
zymostenol powder
Avanti
700118P
zymostenol
4β-hydroxycholesterol Avanti Polar Lipids
Avanti
700036P
4β-hydroxycholesterol
zymosterol-d5 Avanti Polar Lipids
Avanti
700072P
zymosterol-d5
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700068P-1mg), pkg of 1 × 10 mg (700068P-10mg), pkg of 1 × 5 mg (700068P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700118P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 10 mg (700036P-10mg), pkg of 1 × 5 mg (700036P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700072P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700118P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Descripción general
Zymosterol acts as an intermediate in the biosynthesis of cholesterol from lanosterol.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700068P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700068P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700068P-5mg)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
No data available
Punto de inflamabilidad C
No data available
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (Ejemplo T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA
Los clientes también vieron
Slide 1 of 10
1 of 10
14-demethyl-lanosterol Avanti Polar Lipids
Avanti
700073P
14-demethyl-lanosterol
lathosterol Avanti Polar Lipids
Avanti
700069P
lathosterol
Desmosterol ≥84% (GC)
Sigma-Aldrich
D6513
Desmosterol
Dihydro T-MAS powder
Avanti
700173P
Dihydro T-MAS
Dihydro FF-MAS powder
Avanti
700177P
Dihydro FF-MAS
lanosterol-95 Avanti Polar Lipids
Avanti
700099P
lanosterol-95
Triparanol ≥97% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
T5200
Triparanol
7-dehydrocholesterol Δ,5,7-cholesterol, powder
Avanti
700066P
7-dehydrocholesterol
Cycloartenol ≥90% (GC)
Sigma-Aldrich
08172
Cycloartenol
Fucosterol ≥93%
Sigma-Aldrich
F5379
Fucosterol
Sterol synthesis: a simple method for the isolation of zymosterol (5 alpha-cholesta-8, 24-dien-3 beta-ol) from yeast and spectral properties of zymosterol.
Taylor UF, et al.
Journal of Lipid Research, 22(1), 171-177 (1981)