Documentos
700091P
Avanti
dihydrolanosterol-d7
Avanti Polar Lipids
Sinónimos:
111017
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H45D7O
Número de CAS:
Peso molecular:
435.78
descripción
25,26,26,26,27,27,27-heptadeuteriolanost-8-en-3β-ol
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700091P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Polar Lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Dihydrolanosterol is a lanolin component present along with lanosterol and cholesterol. It constitutes as 40–50% impurity in commercial lanosterol. Dihydrolanosterol-D7 is the deuterated derivative of dihydrolanosterol.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700091P-1mg)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Certificados de análisis (COA)
¿Ya tiene este producto?
Para su comodidad, los documentos relacionados con los productos que usted ha comprado con anterioridad se han recopilado en la Biblioteca de documentos.
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA