Merck
700107P
Avanti
Sitosterol (synthetic from plant sterol)
Iniciar sesiónto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Empirical Formula (Hill Notation):
C29H50O
Número de CAS:
Peso molecular:
414.71
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1x1 g (700107P-1G)
pkg of 1x100 mg (700107P-100MG)
pkg of 1x200 mg (700107P-200MG)
pkg of 1x500 mg (700107P-500MG)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
application(s)
advanced drug delivery
enviado en
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
SMILES string
C[C@H](CC[C@@H](CC)C(C)C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4CC(O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
700100P700000P700067P
Cholesterol (plant) Avanti Polar Lipids
Avanti
700100P
Cholesterol (plant)
Cholesterol (ovine) Avanti Polar Lipids
Avanti
700000P
Cholesterol (ovine)
dihydrolanosterol Avanti Polar Lipids
Avanti
700067P
dihydrolanosterol
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
packaging
pkg of 1x1 g (700107P-1G), pkg of 1x100 mg (700107P-100MG), pkg of 1x200 mg (700107P-200MG), pkg of 1x500 mg (700107P-500MG)
packaging
pkg of 1 × 1 g (700100P-1g), pkg of 1 × 100 mg (700100P-100mg), pkg of 1 × 200 mg (700100P-200mg), pkg of 1 × 500 mg (700100P-500mg)
packaging
pkg of 1 × 1 g (700000P-1g), pkg of 1 × 100 mg (700000P-100mg), pkg of 1 × 5 g (700000P-5g), pkg of 1 × 500 mg (700000P-500mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700067P-1mg), pkg of 1 × 5 mg (700067P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-100MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-200MG)
20 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-500MG)
20 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-1G)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
Not applicable
Punto de inflamabilidad C
Not applicable
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA