Todas las fotos(2)
700129P
Avanti
7α,24S,27-trihydroxycholesterol
Avanti Polar Lipids 700129P, powder
Sinónimos:
(25S)-cholest-5-en-7α,3β,24S,27-tetraol
Empirical Formula (Hill Notation):
C27H46O4
Número de CAS:
Peso molecular:
434.65
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700129P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700129P
enviado en
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
SMILES string
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=C[C@H]4O)C4C1CC[C@@H]2[C@H](C)CC[C@H](O)[C@@H](C)CO
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Show Differences
1 of 4
Este artículo
700131P700128P700130P
24S,27-dihydroxycholesterol Avanti Polar Lipids 700131P, powder
Avanti
700131P
24S,27-dihydroxycholesterol
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700129P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700131P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700128P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700130P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700129P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700131P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700128P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700130P
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Descripción general
7α,24S,27-trihydroxycholesterol is a double substituted oxysterol. It is a trihydroxy derivative of cholesterol with three hydroxyl groups in the carbon 27, 24 and 7 positions as compared to cholesterol.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700129P-1mg)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (Ejemplo T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA