Todas las fotos(1)
700151P
Avanti
cholestenoic acid-d5
Avanti Polar Lipids 700151P, powder
Sinónimos:
3β-hydroxy-5-cholestenoic acid-d5
Empirical Formula (Hill Notation):
C27H39 D5O3
Número de CAS:
Peso molecular:
421.67
NACRES:
NA.25
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700151P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700151P
enviado en
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Show Differences
1 of 4
Este artículo
700059P700112P700133P
cholestenoic acid-d5 Avanti Polar Lipids 700151P, powder
Avanti
700151P
cholestenoic acid-d5
27-hydroxycholesterol-d6 Avanti Polar Lipids
Avanti
700059P
27-hydroxycholesterol-d6
7α-hydroxycholestenone-d7 7α-hydroxy-4-cholesten-3-one-d7, powder
Avanti
700112P
7α-hydroxycholestenone-d7
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700151P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700059P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700112P-1mg), pkg of 1 × 10 mg (700112P-10mg), pkg of 1 × 5 mg (700112P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700133P-1mg)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700151P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700112P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700133P
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Descripción general
Cholestenoic acid levels in plasma ranges between 100-300 nM and is synthesized in brain. Cholestenoic acid is generated by the side chain oxidation of 27-hydroxy-cholesterol and is an intermediate in the bile synthesis pathway.
Cholestenoic acid-d5 is an endogenous cholesterol metabolite. It is produced in extrahepatic organs.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cholestenoic acid is a carboxylic acid γ-secretase modulator. Cholestenoic acid also serves as a ligand for liver X receptor. Cholestenoic acid -d5 regulates amyloid β peptides (Aβ) levels. It reduces Aβ42 levels and enhances Aβ38 levels. In retina, it is the major byproduct of cholesterol elimination. 27-hydroxycholesterol and cholestenoic acid are part of reverse cholesterol transport in macrophages and their transport impairment is implicated in premature atherosclerosis.
Cholestenoic acid-d5 functions as a potent steroid γ-secretase modulator (GSM).
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700151P-1mg)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (Ejemplo T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA
Cholestenoic acid is a naturally occurring ligand for liver X receptor alpha
Song C and Liao S
Endocrinology, 141(11), 4180-4184 (2000)
Cholestenoic acid is an important elimination product of cholesterol in the retina: comparison of retinal cholesterol metabolism with that in the brain
Mast N, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 52(1), 594-603 (2011)
Diseases of the Liver in Children (2014)
Cholestenoic acid, an endogenous cholesterol metabolite, is a potent gamma-secretase modulator
Jung JI, et al.
Mol. Neurodegener., 10(1), 29-29 (2015)