Documentos clave
700194P
Avanti
7α-Hydroxy-3-oxocholest-4-enoic acid-d3
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Cholest-4-en-26-oic-27,27,27-d3 acid, 7-hydroxy-3-oxo-, (7α)-
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H39D3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
433.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
7α-Hydroxy-3-oxocholest-4-enoic acid-d3 is a deuterated derivative of 7α-Hydroxy-3-oxocholest-4-enoic acid (7αH,3O-CA). 7αH,3O-CA is synthesized in the brain and is a component of the cerebro spinal fluid (CSF).[1]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700194P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Peter J Crick et al.
Steroids, 99(Pt B), 172-177 (2015-03-12)
Oxysterols and cholestenoic acids are oxidised forms of cholesterol with a host of biological functions. The possible roles of oxysterols in various neurological diseases makes the analysis of these metabolites in the central nervous system of particular interest. Here, we