700224P
Avanti
3β,7α-Dihydroxycholest-5-enoic acid-d3
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
3β,7α-Dihydroxycholest-5-enoic acid-d3
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
3β,7α-Dihydroxycholest-5-enoic acid-d3, powder, Avanti Research™ - A Croda Brand
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)