Documentos clave
700225P
Avanti
3β-Hydroxy-7-oxocholest-5-enoic acid-d3
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Cholest-5-en-26-oic-27,27,27-d3 acid, 3-hydroxy-7-oxo-, (3β)-
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H39D3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
433.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
3β-Hydroxy-7-oxocholest-5-enoic acid-d3 is a deuterated derivative of 3β-Hydroxy-7-oxocholest-5-enoic acid.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700225P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)