01336
Sigma-Aldrich
Boc-(R)-4-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-L-proline
≥98.0% (HPLC)
Empirical Formula (Hill Notation):
C18H22F3NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
373.37
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystalline
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis: suitable
color
white
mp
150-152 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(O)=O)Cc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H22F3NO4/c1-17(2,3)26-16(25)22-10-12(9-14(22)15(23)24)8-11-4-6-13(7-5-11)18(19,20)21/h4-7,12,14H,8-10H2,1-3H3,(H,23,24)/t12-,14+/m1/s1
InChI key
RQLCPQMSGLKHNN-OCCSQVGLSA-N
Personal Protective Equipment
dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Artículos
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.
Más información
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.