Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
description
Gastight®
feature
needle type RN (removable needle)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 84880
needle L
51 mm (2 in.)
volume
25 μL
General description
- Ideal para material corrosivo, radiactivo e inerte
- Mango extraible, minimiza transferencia de calor del mango a la muestra, de esta forma la jeringa es fácil de sostener
- Precisión y Reproducibilidad de ± 1%
- Reparable en el campo
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jeringa Hamilton® GASTIGHT®, gama 1800
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?