Merck
All Photos(1)
23131
Sigma-Aldrich
Ethyl chloroformate
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(s):
Chloroformic acid ethyl ester
Linear Formula:
ClCOOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
108.52
Beilstein:
385653
Número de EC:
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
3.74 (vs air)
Nivel de calidad
100
presión de vapor
3.42 psi ( 20 °C)
grado
purum
ensayo
≥98.0% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
842 °F
índice de refracción
n20/D 1.395 (lit.)
n20/D 1.396
bp
93 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
densidad
1.139 g/mL at 20 °C
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
InChI key
RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Related Categories
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Punto de inflamabilidad F
60.8 °F
Punto de inflamabilidad C
16 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service