639133
1.41 (vs air)
100
72.8 mmHg
liquid
0.1 % (v/v) ammonium hydroxide
8 %
81-82 °C
-48 °C
0.782 g/mL at 25 °C
CC#N
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Introduzca el número de lote para buscar un certificado de análisis (COA).
Introduzca el número de lote para buscar un Certificado de origen (COO).