77535
Supelco
Hexyl butyrate
analytical standard
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CO2(CH2)5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
172.26
EC Number:
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Quality Level
grade
analytical standard
assay
≥97..0% (GC)
form
neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
density
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Featured Industry
Cleaning Products
Cosmetics
Flavors and Fragrances
Food and Beverages
Personal Care
format
neat
SMILES string
CCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI key
XAPCMTMQBXLDBB-UHFFFAOYSA-N
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
WGK Germany
WGK 2
Flash Point F
177.8 °F - closed cup
Flash Point C
81 °C - closed cup
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.