80478
Supelco
Anisatin
analytical standard
Empirical Formula (Hill Notation):
C15H20O8
Número de CAS:
Peso molecular:
328.31
Quality Level
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
form
neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤5.0% water
Featured Industry
Food and Beverages
format
neat
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C15H20O8/c1-6-3-7(16)15(21)13(6)4-8(23-10(18)9(13)17)12(2,20)14(15)5-22-11(14)19/h6-9,16-17,20-21H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-,8-,9+,12+,13+,14+,15-/m1/s1
InChI key
GEVWHIDSUOMVRI-QWNPAUMXSA-N
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
RIDADR
UN 2811 6.1 / PGII
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.