900521
100
ZerO2®
3.86 (vs air)
11.8 mmHg ( 25 °C)
99.8%
liquid
1178 °F
anhydrous
7.1 %
≤0.005% water
water
n20/D 1.524 (lit.)
7
132 °C (lit.)
−45 °C (lit.)
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Clc1ccccc1
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Warning
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
3 - Flammable liquids
WGK 2
80.6 °F
27 °C
Introduzca el número de lote para buscar un certificado de análisis (COA).
Introduzca el número de lote para buscar un Certificado de origen (COO).