Merck
Todas las fotos(1)

CL25

CCS Viscosity Standard

ASTM D 5293 and SAE Specification J316

Sinónimos:
Cold-Cranking Simulator Viscosity Standard
NACRES:
NA.24

grado

certified reference material

caducidad

limited shelf life, expiry date on the label

manufacturer/tradename

Paragon Scientific Ltd

application(s)

cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care

formato

mixture

¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos

Comparar elementos similares

Ver comparación completa

Show Differences

1 of 4

Este artículo
CL28CL26CL19
vibrant-m

CL25

CCS Viscosity Standard

vibrant-m

CL28

CCS Viscosity Standard

vibrant-m

CL26

CCS Viscosity Standard

vibrant-m

CL19

CCS Viscosity Standard

manufacturer/tradename

Paragon Scientific Ltd

manufacturer/tradename

Paragon Scientific Ltd

manufacturer/tradename

Paragon Scientific Ltd

manufacturer/tradename

Paragon Scientific Ltd

application(s)

cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care

application(s)

cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care

application(s)

cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care

application(s)

cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care

format

mixture

format

mixture

format

mixture

format

mixture

shelf life

limited shelf life, expiry date on the label

shelf life

limited shelf life, expiry date on the label

shelf life

limited shelf life, expiry date on the label

shelf life

limited shelf life, expiry date on the label

Descripción general

Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon CCS Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.

pictogramas

Health hazard

Palabra de señalización

Danger

Frases de peligro

Clasificaciones de peligro

Asp. Tox. 1

Código de clase de almacenamiento

10 - Combustible liquids

WGK

WGK 1

Punto de inflamabilidad F

426.2 - 494.6 °F

Punto de inflamabilidad C

219 - 257 °C


Certificates of Analysis (COA)

Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.

Already Own This Product?

Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.

Visit the Document Library

Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?

Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (Ejemplo T1503).

Ejemplo

T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad

Otros ejemplos

705578-5MG-PW

PL860-CGA/SHF-1EA

MMYOMAG-74K-13

1000309185

introducir como1.000309185)

¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia

Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.

Productos Aldrich

  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.

  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.

  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.

¿No ha encontrado lo que estaba buscando?

En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.

Solicitar COA

Masayoshi Kawakubo et al.
PloS one, 12(9), e0184852-e0184852 (2017-09-19)
Ablative fractional photothermolysis (aFP) using a CO2 laser generates multiple small diameter tissue lesions within the irradiation field. aFP is commonly used for a wide variety of dermatological indications, including treatment of photodamaged skin and dyschromia, drug delivery and modification

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico