G0400010
Triacetin - reference spectrum
European Pharmacopoeia (EP)
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
EDQM
Featured Industry
Pharmaceutical (small molecule)
format
reference spectrum
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Packaging
Unit quantity: Reference spectrum
Other Notes
This product is not a physical sample. It is a document containing spectrographic information.
Sales restrictions may apply.
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.