N30000S

High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified

viscosity 4897 mPa.s (60 °C)

shelf life

limited shelf life, expiry date on the label

manufacturer/tradename

Paragon Scientific Ltd

viscosity

4897 mPa.s(60 °C)

Featured Industry

Cleaning Products
Cosmetics
Flavors and Fragrances
Food and Beverages
Personal Care

format

mixture

¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos

General description

This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon High Temperature Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage

storage_class_code

12 - Non Combustible Liquids

WGK Germany

WGK 3

Flash Point F

Not applicable

Flash Point C

Not applicable

Certificado de Análisis

Certificado de origen

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico