P2155014
Plastic additive 14
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
3,9-Bis(octadecyloxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
Empirical Formula (Hill Notation):
C41H82O6P2
Número de CAS:
Peso molecular:
733.03
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
form
neat
manufacturer/tradename
EDQM
mp
44-47 °C (lit.)
Featured Industry
Pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOP1OCC2(CO1)COP(OCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC2
InChI
1S/C41H82O6P2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-42-48-44-37-41(38-45-48)39-46-49(47-40-41)43-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
InChI key
PZRWFKGUFWPFID-UHFFFAOYSA-N
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Packaging
Unit quantity: 250 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Caution
Other Notes
Sales restrictions may apply.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.