RF11NC
BS/IP/RF U-Tube Reverse Flow Viscometer for Transparent and Opaque Liquids
(Size 11, Nom.Constant 300, Range 60,000 to 300,000 cSt)
NACRES:
NA.24
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
Featured Industry
Cleaning Products
Cosmetics
Flavors and Fragrances
Food and Beverages
Personal Care
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.