590142
Sigma-Aldrich
Water solution
contains 0.05 % (v/v) trifluoroacetic acid
Fórmula lineal:
H2O
MDL number:
PubChem Substance ID:
Quality Level
contains
0.05 % (v/v) trifluoroacetic acid
application(s)
HPLC: suitable
Featured Industry
Food and Beverages
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
General description
The product is water containing 0.05%v/v trifluoroacetic acid. This pre-blended mobile phase solvent is of high purity that reduces time-consuming preparation and prevents instrument downtime because of impure mobile phases. It can be employed for HPLC and UHPLC (Ultra High performance Liquid Chromatography) techniques. Trifluoroacetic acid (TFA) is commonly used as a mobile phase additive. It is a UV transparent, volatile acid that forms hydrophobic negatively charged trifluoroacetate ion.
Packaging
4×4 L in glass bottle
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
nwg
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Optimum concentration of trifluoroacetic acid for reversed-phase liquid chromatography of peptides revisited.
Chen Y, et al.
Journal of Chromatography A, 1043(1), 9-18 (2004)
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.