Merck
00993
Sigma-Aldrich
L-Xylulose 5-phosphate sodium salt
BioChemika, ≥90% (TLC)
Iniciar sesiónto View Organizational & Contract Pricing
Empirical Formula (Hill Notation):
C5H11O8P · xLi+
Número de CAS:
Peso molecular:
230.11 (free acid basis)
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
Línea del producto
BioChemika
Análisis
≥90% (TLC)
SMILES string
OCC([C@H](O)[C@@H](O)COP(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C5H11O8P/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12/h4-6,8-9H,1-2H2,(H2,10,11,12)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
FNZLKVNUWIIPSJ-WHFBIAKZSA-N
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Metabolite of pentose and glucuronate interconversions, ascorbate and aldarate metabolism and microbial metabolism in diverse environments.
Otras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Certificados de análisis (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA
Wen Shan Yew et al.
Biochemistry, 43(21), 6427-6437 (2004-05-26)
3-Keto-L-gulonate 6-phosphate decarboxylase (KGPDC) and orotidine 5'-monophosphate decarboxylase (OMPDC) are homologous enzymes that share the (beta/alpha)(8)-fold but catalyze mechanistically distinct reactions [Wise, E., Yew, W. S., Babbitt, P. C., Gerlt, J. A., and Rayment, I. (2002) Biochemistry 41, 3861-3869]. KGPDC
PATHWAYS OF L-ARABITOL AND XYLITOL METABOLISM IN AEROBACTER AEROGENES.
D FOSSITT et al.
The Journal of biological chemistry, 239, 2110-2115 (1964-07-01)
J C Sánchez et al.
The Journal of biological chemistry, 269(47), 29665-29669 (1994-11-25)
A silent gene encoding a kinase that specifically phosphorylates L-xylulose was activated and rendered constitutive in mutant cells of Escherichia coli. L-Xylulose kinase was purified to homogeneity and found to be a dimer of two subunits of 55 kDa, highly
Pathway of L-xylose and L-lyxose degradation in Aerobacter aerogenes.
R L ANDERSON et al.
The Journal of biological chemistry, 237, 296-303 (1962-02-01)
Rong Shi et al.
Journal of bacteriology, 190(24), 8137-8144 (2008-10-14)
Three catabolic enzymes, UlaD, UlaE, and UlaF, are involved in a pathway leading to fermentation of l-ascorbate under anaerobic conditions. UlaD catalyzes a beta-keto acid decarboxylation reaction to produce L-xylulose-5-phosphate, which undergoes successive epimerization reactions with UlaE (L-xylulose-5-phosphate 3-epimerase) and