Documentos
CLS6796420D
Corning® combo hotplate and stirrer with digital display
AC/DC input 230 V AC (Supplied with both 3-pin UK plug and 2-pin Euro plug), plate L × W 5 in. × 7 in., CE compliant
NACRES:
NB.72
feature
CE compliant
packaging
case of 1
manufacturer/tradename
Corning 6796-420D
availability
not available in USA and Canada
parameter
5-550 °C temp. range
60-1150 rpm speed
plate L × W
5 in. × 7 in.
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
CLS6796620DCLS6798620DCLS6795620D
manufacturer/tradename
Corning 6796-420D
manufacturer/tradename
Corning 6796-620D
manufacturer/tradename
Corning 6798-620D
manufacturer/tradename
Corning 6795-620D
feature
CE compliant
feature
CE compliant
feature
-
feature
-
packaging
case of 1
packaging
case of 1
packaging
case of 1
packaging
case of 1
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA, Canada and EU
availability
not available in EU
plate L × W
5 in. × 7 in.
plate L × W
10 in. × 10 in.
plate L × W
10 in. × 10 in.
plate L × W
10 in. × 10 in.
General description
  • Digital LED temperature display is adjustable in 5 °C increments and blinks until set temperature is reached
  • Microprocessor maintains consistent and repeatable temperature and stir speed settings.
  • Bright LED HOT TOP icon lights up when top plate temperature is over 60 °C, even when heat control is turned off.
  • Separate temperature sensor provides power cut off if unit overheats
  • Extremely durable and heat resistant Pyroceram glass-ceramic top
  • Small footprint and low profile
  • Meets UL and cUL standards
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Certificados de análisis (COA)
¿Ya tiene este producto?
Para su comodidad, los documentos relacionados con los productos que usted ha comprado con anterioridad se han recopilado en la Biblioteca de documentos.
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA