EHU007151
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human P2RY8
NACRES:
NA.51
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGACCTGTATCAGCGTGGAGCGCTTCCTGGGGGTCCTGTACCCGCTCAGCTCCAAGCGCTGGCGCCGCCGTCGTTACGCGGTGGCCGCGTGTGCAGGGACCTGGCTGCTGCTCCTGACCGCCCTGTCCCCGCTGGCGCGCACCGATCTCACCTACCCGGTGCACGCCCTGGGCATCATCACCTGCTTCGACGTCCTCAAGTGGACGATGCTCCCCAGCGTGGCCATGTGGGCCGTGTTCCTCTTCACCATCTTCATCCTGCTGTTCCTCATCCCGTTCGTGATCACCGTGGCTTGTTACACGGCCACCATCCTCAAGCTGTTGCGCACGGAGGAGGCGCACGGCCGGGAGCAGCGGAGGCGCGCGGTGGGCCTGGCCGCGGTGGTCTTGCTGGCCTTTGTCACCTGCTTCGCCCCCAACAACTTCGTGCTCCTGGCGCACATCGTGAGCCGCCTGTTCTACGGCAAGAGCTACTACCACGTGTACAAGCTCACGCTGTGTCTCAGCTGCCTCAACAACTGTCTGGACCCGTTTGTTT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... P2RY8(286530), P2RY8(286530)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit
SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
RIDADR
NONH for all modes of transport
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.